1,2-Benzoldisulfonylchlorid
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
BTB09872.250 BTB09872.1
CHMPBTB09872.250EA 0 EUR InStock
CHMPBTB09872.250 MAYBBTB09872.1
1,2-Benzoldisulfonylchlorid
1,2-Benzoldisulfonylchlorid
Formel: C₆H₄Cl₂O₄S₂
MDL Number: MFCD00059836
CAS-Nummer: 6461-76-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge