1,3-Benzodioxol-4-carbaldehyd
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
CC01704.250
CHMPCC01704.250EA 0 EUR InStock
CHMPCC01704.250
1,3-Benzodioxol-4-carbaldehyd
1,3-Benzodioxol-4-carbaldehyd
Formel: C₈H₆O₃
MDL Number: MFCD00016902
CAS-Nummer: 7797-83-3
EINECS: 232-252-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge