2-Chlor-6-fluorbenzylamin
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
CD05338.250 CD05338.1
CHMPCD05338.250EA 0 EUR InStock
CHMPCD05338.250 MAYBCD05338.1
2-Chlor-6-fluorbenzylamin
2-Chlor-6-fluorbenzylamin
Formel: C₇H₇ClFN
MW: 159.59 g/mol
Siedepunkt: 99…100 °C (1013 hPa)
MDL Number: MFCD00042458
CAS-Nummer: 15205-15-9
EINECS: 239-259-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge