4,5-Dibrom-2-thiophensulfonylchlorid
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
CD08466.0001 CD08466.250
MAYBCD08466.0001EA 0 EUR InStock
MAYBCD08466.0001 CHMPCD08466.250
4,5-Dibrom-2-thiophensulfonylchlorid
4,5-Dibrom-2-thiophensulfonylchlorid
Formel: C₄HBr₂ClO₂S₂
Melting Pt: 80 °C
MDL Number: MFCD00041439
CAS-Nummer: 81606-31-7
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge