3-Cyan-6-methylchromon
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
FL12016.POR
CHMPFL12016.POREA 0 EUR InStock
CHMPFL12016.POR
3-Cyan-6-methylchromon
3-Cyan-6-methylchromon
Formel: C₁₁H₇NO₂
MDL Number: MFCD00191962
CAS-Nummer: 50743-18-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge