Methylchromon-2-carboxylat
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
FL12064.POR
CHMPFL12064.POREA 0 EUR InStock
CHMPFL12064.POR
Methylchromon-2-carboxylat
Methylchromon-2-carboxylat
Formel: C₁₁H₈O₄
MDL Number: MFCD03424511
CAS-Nummer: 27455-31-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge