5'-Chlor-2'-hydroxy-4'-methylpropiophenon
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
FL12089.POR
CHMPFL12089.POREA 0 EUR InStock
CHMPFL12089.POR
5'-Chlor-2'-hydroxy-4'-methylpropiophenon
5'-Chlor-2'-hydroxy-4'-methylpropiophenon
Formel: C₁₀H₁₁ClO₂
MDL Number: MFCD02093255
CAS-Nummer: 22362-65-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge