6-Chlor-4-chromanon
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
CFF588.1 FL12139.POR
CHMPCFF588.1EA 532 EUR InStock
CHMPCFF588.1 CHMPFL12139.POR
6-Chlor-4-chromanon
6-Chlor-4-chromanon
Formel: C₉H₇ClO₂
MDL Number: MFCD00024070
CAS-Nummer: 37674-72-9
EINECS: 253-611-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge