2-Fluor-5-iodbenzoylchlorid
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
FL13055.POR
CHMPFL13055.POREA 0 EUR InStock
CHMPFL13055.POR
2-Fluor-5-iodbenzoylchlorid
2-Fluor-5-iodbenzoylchlorid
Formel: C₇H₃ClFIO
MDL Number: MFCD03094145
CAS-Nummer: 186584-73-6
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge