2-Brom-4,5-difluoranisol
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
FL13196.POR
CHMPFL13196.POREA 0 EUR InStock
CHMPFL13196.POR
2-Brom-4,5-difluoranisol
2-Brom-4,5-difluoranisol
Formel: C₇H₅BrF₂O
MW: 223.02 g/mol
MDL Number: MFCD00070753
CAS-Nummer: 202865-58-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge