2-Brom-5-fluorzimtsäure
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
FL13230.POR
CHMPFL13230.POREA 0 EUR InStock
CHMPFL13230.POR
2-Brom-5-fluorzimtsäure
2-Brom-5-fluorzimtsäure
Formel: C₉H₆BrFO₂
MDL Number: MFCD00142878
CAS-Nummer: 202865-70-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge