6-Fluorveratrumaldehyd
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
FL13384.POR
CHMPFL13384.POREA 0 EUR InStock
CHMPFL13384.POR
6-Fluorveratrumaldehyd
6-Fluorveratrumaldehyd
Formel: C₉H₉FO₃
MDL Number: MFCD00061108
CAS-Nummer: 71924-62-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge