2-Amino-5-tert-butyl-1,3,4-thiadiazol
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
FL13398.POR
CHMPFL13398.POREA 0 EUR InStock
CHMPFL13398.POR
2-Amino-5-tert-butyl-1,3,4-thiadiazol
2-Amino-5-tert-butyl-1,3,4-thiadiazol
Formel: C₆H₁₁N₃S
MDL Number: MFCD00040403
CAS-Nummer: 39222-73-6
EINECS: 254-364-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge