Dibenzylphosphat
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
FL13507.POR
CHMPFL13507.POREA 0 EUR InStock
CHMPFL13507.POR
Dibenzylphosphat
Dibenzylphosphat
Formel: C₁₄H₁₅O₄P
MDL Number: MFCD00004775
CAS-Nummer: 1623-08-1
EINECS: 216-602-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge