1-Amino-2-methylbutan
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
FL13636.POR
CHMPFL13636.POREA 0 EUR InStock
CHMPFL13636.POR
1-Amino-2-methylbutan
1-Amino-2-methylbutane
Formel: C₅H₁₃N
Siedepunkt: 97 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,755 g/cm³ (18 °C)
MDL Number: MFCD00008147
CAS-Nummer: 96-15-1
EINECS: 202-483-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge