2-Methylbenzo[b]thiophen
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
FL13664.POR
CHMPFL13664.POREA 0 EUR InStock
CHMPFL13664.POR
2-Methylbenzo[b]thiophen
2-Methylbenzo[b]thiophen
Formel: C₉H₈S
MDL Number: MFCD00216250
CAS-Nummer: 1195-14-8
EINECS: 214-792-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge