3-(Methylthio)propionsäure
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
FL13666.POR
CHMPFL13666.POREA 0 EUR InStock
CHMPFL13666.POR
3-(Methylthio)propionsäure
3-(Methylthio)propionsäure
Formel: C₄H₈O₂S
MW: 120.17 g/mol
MDL Number: MFCD00059635
CAS-Nummer: 646-01-5
EINECS: 211-460-9
UN: 3265
ADR: 8 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge