6-Nitro-2,4,5-trichlorphenol
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
FL13679.POR
CHMPFL13679.POREA 0 EUR InStock
CHMPFL13679.POR
6-Nitro-2,4,5-trichlorphenol
6-Nitro-2,4,5-trichlorphenol
Formel: C₆H₂Cl₃NO₃
MDL Number: MFCD01707216
CAS-Nummer: 82-62-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge