1,3-Phenylendiisocyanat
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
FL13690.POR
CHMPFL13690.POREA 0 EUR InStock
CHMPFL13690.POR
1,3-Phenylendiisocyanat
1,3-Phenylendiisocyanat
Formel: C₈H₄N₂O₂
MDL Number: MFCD00002018
CAS-Nummer: 123-61-5
EINECS: 204-637-7
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge