2-Benzo[b]thiophencarbonsäure
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
FL13718.POR
CHMPFL13718.POREA 0 EUR InStock
CHMPFL13718.POR
2-Benzo[b]thiophencarbonsäure
2-Benzo[b]thiophencarbonsäure
Formel: C₉H₆O₂S
MDL Number: MFCD00051636
CAS-Nummer: 6314-28-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge