3-Amino-2,4,5-trifluorbenzoesäure
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
FL13754.POR
CHMPFL13754.POREA 0 EUR InStock
CHMPFL13754.POR
3-Amino-2,4,5-trifluorbenzoesäure
3-Amino-2,4,5-trifluorobenzoic acid
Formel: C₇H₄F₃NO₂
MDL Number: MFCD00077453
CAS-Nummer: 119385-80-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge