(2,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)essigsäure
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
FL13766.POR
CHMPFL13766.POREA 0 EUR InStock
CHMPFL13766.POR
(2,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)essigsäure
(2,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₃(CF₃)₂)OCH₂COOH
MW: 272.15 g/mol
CAS-Nummer: 302912-02-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge