4-Fluor-o-anisaldehyd
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
FL13832.POR
CHMPFL13832.POREA 0 EUR InStock
CHMPFL13832.POR
4-Fluor-o-anisaldehyd
4-Fluor-o-anisaldehyd
Formel: C₈H₇FO₂
MW: 154.14 g/mol
MDL Number: MFCD00143318
CAS-Nummer: 450-83-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge