2',3'-Dichloracetophenon
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
FL13876.POR
CHMPFL13876.POREA 0 EUR InStock
CHMPFL13876.POR
2',3'-Dichloracetophenon
2',3'-Dichloracetophenon
Formel: C₈H₆Cl₂O
MDL Number: MFCD00052988
CAS-Nummer: 56041-57-7
EINECS: 259-954-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge