ω-Brom-3,4-dihydroxyacetophenon
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
FL18111.POR
CHMPFL18111.POREA 0 EUR InStock
CHMPFL18111.POR
ω-Brom-3,4-dihydroxyacetophenon
ω-Brom-3,4-dihydroxyacetophenon
Formel: C₈H₇BrO₃
CAS-Nummer: 40131-99-5
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge