2,3-Dimethylphenylisocyanat
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
FL21216.POR
CHMPFL21216.POREA 0 EUR InStock
CHMPFL21216.POR
2,3-Dimethylphenylisocyanat
2,3-Dimethylphenylisocyanat
Formel: C₉H₉NO
MW: 147.18 g/mol
Siedepunkt: 104…105 °C (50 mmHg)
Dichte: 1.059 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00013851
CAS-Nummer: 1591-99-7
UN: 2206
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge