2-Isocyan-5-chlorbenzotrifluorid
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
FL21230.POR
CHMPFL21230.POREA 0 EUR InStock
CHMPFL21230.POR
2-Isocyan-5-chlorbenzotrifluorid
2-Isocyan-5-chlorbenzotrifluorid
Formel: C₈H₃ClF₃N
CAS-Nummer: 2920-12-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge