(2-Chlorethyl)phenylsulfon
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
FL3121.POR
CHMPFL3121.POREA 0 EUR InStock
CHMPFL3121.POR
(2-Chlorethyl)phenylsulfon
(2-Chlorethyl)phenylsulfon
Formel: C₈H₉ClO₂S
MDL Number: MFCD00025047
CAS-Nummer: 938-09-0
EINECS: 213-337-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge