Diethyl-aminomalonat Hydrochlorid
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
FL3624.POR
CHMPFL3624.POREA 0 EUR InStock
CHMPFL3624.POR
Diethyl-aminomalonat Hydrochlorid
Diethyl-aminomalonat Hydrochlorid
Formel: C₇H₁₄ClNO₄
MDL Number: MFCD00012510
CAS-Nummer: 13433-00-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge