3,4,5-Trifluor-o-phenylendiamin
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
FL5486.1
CHMPFL5486.1EA 0 EUR InStock
CHMPFL5486.1
3,4,5-Trifluor-o-phenylendiamin
3,4,5-Trifluor-o-phenylendiamin
Formel: C₆H₅F₃N₂
MDL Number: MFCD01569524
CAS-Nummer: 168966-54-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge