2-Fluor-5-nitrobenzoesäure
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
CFF1134. FL9222.10 009222-25G 009222-5G 009222-100G
CHMPCFF1134.EA 0 EUR InStock
CHMPCFF1134. CHMPFL9222.10 FLUO009222-25G FLUO009222-5G FLUO009222-100G
2-Fluor-5-nitrobenzoesäure
2-Fluor-5-nitrobenzoesäure
Formel: C₇H₄FNO₄
MDL Number: MFCD00134238
CAS-Nummer: 7304-32-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge