Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

α-Brom-4-(trifluormethoxy)toluol

Lieferant: CHEMPUR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

SB01806.250
CHMPSB01806.250EA 0 EUR InStock
CHMPSB01806.250
α-Brom-4-(trifluormethoxy)toluol
α-Brom-4-(trifluormethoxy)toluol


Formel: C₈H₆BrF₃O
Siedepunkt: 203 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 23…24 °C
Dichte: 1,58 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00061238
CAS-Nummer: 50824-05-0
UN: 3261
ADR: 8,III
Order Now

 

PRODUKT

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge