Allylchlordimethylsilan
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
SILS00250.
CHMPSILS00250.EA 0 EUR InStock
CHMPSILS00250.
Allylchlordimethylsilan
Allylchlordimethylsilan
Formel: C₅H₁₁ClSi
MDL Number: MFCD00000506
CAS-Nummer: 4028-23-3
EINECS: 223-706-2
UN: 2985
ADR: 3,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge