Dichlordiethylsilan
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
SILS05952.
CHMPSILS05952.EA 0 EUR InStock
CHMPSILS05952.
Dichlordiethylsilan
Dichlorodiethylsilane
Formel: C₄H₁₀Cl₂Si
MW: 157.11 g/mol
MDL Number: MFCD00000493
CAS-Nummer: 1719-53-5
EINECS: 217-005-0
UN: 1767
ADR: 8 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge