Dimethylphenylsilan
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
SILS07310.
CHMPSILS07310.EA 0 EUR InStock
CHMPSILS07310.
Dimethylphenylsilan
Dimethylphenylsilan
Formel: C₈H₁₂Si
MW: 136.27 g/mol
MDL Number: MFCD00008257
CAS-Nummer: 766-77-8
EINECS: 212-170-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge