Chlor(methyl)diphenylsilan
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
SILS11274.
CHMPSILS11274.EA 0 EUR InStock
CHMPSILS11274.
Chlor(methyl)diphenylsilan
Chlor(methyl)diphenylsilan
Formel: C₁₃H₁₃ClSi
MW: 232.78 g/mol
MDL Number: MFCD00000498
CAS-Nummer: 144-79-6
EINECS: 205-639-0
UN: 2987
ADR: 8 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge