Tris(trimethylsilyl)borat
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
SILS21025.
CHMPSILS21025.EA 0 EUR InStock
CHMPSILS21025.
Tris(trimethylsilyl)borat
Tris(trimethylsilyl)borat
Formel: C₉H₂₇BO₃Si₃
MDL Number: MFCD00051588
CAS-Nummer: 4325-85-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge