2-Chlor-6-nitrobenzonitril
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
TL00403.250 TL00403.1
CHMPTL00403.250EA 0 EUR InStock
CHMPTL00403.250 MAYBTL00403.1
2-Chlor-6-nitrobenzonitril
2-Chlor-6-nitrobenzonitril
Formel: C₇H₃ClN₂O₂
MDL Number: MFCD00007203
CAS-Nummer: 6575-07-1
EINECS: 229-496-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge