Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2,4-Pyridindicarbonitril

Lieferant: CHEMPUR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


XBX00038.250 XBX00038.1
CHMPXBX00038.250EA 0 EUR InStock
CHMPXBX00038.250 MAYBXBX00038.1
2,4-Pyridindicarbonitril
2,4-Pyridindicarbonitril


Formel: C₇H₃N₃
Siedepunkt: 274 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 91…92 °C
MDL Number: MFCD00014627
CAS-Nummer: 29181-50-8
EINECS: 249-492-0
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge