Vakuum-Konzentrator, RVC 2-25 CDplus
Lieferant: CHRIST MARTIN
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
101225-1
CHRS101225-1EA 16874 EUR InStock
CHRS101225-1
Vakuum-Konzentrator, RVC 2-25 CDplus
Verdampfer Zentrifugalverdampfer
Dieser Midi-Konzentrator ist ein universelles Tischgerät für routinemäßige Konzentrationsaufgaben. Kompakt und effizient passt er trotz seiner hohen Kapazität auf jeden Labortisch. Dieses Gerät eignet sich für die schonende Handhabung von DNA/RNA, Proteinen und anderen flüssigen Proben.
  • Intuitive Bedienung und einfache Installation
  • Automatisches Belüftungsventil
  • Magnetantrieb mit variabler Geschwindigkeit, automatische Entlüftung und interne Steuerung der Vakuumanwendung und -freigabe
  • Individuell konfigurierbar mit Vakuumpumpe und Kühlfalle
  • Für diesen Konzentrator sind eine Vielzahl von Rotoren erhältlich
  • Vakuummessung und -steuerung
Der Verbundverschluss aus Edelstahl/Glas mit Sichtfenster ist aus korrosionsbeständigen Materialien gefertigt. Glasdeckel weist eine hohe Beständigkeit gegen organische Lösungsmittel wie TFA und DMSO auf. Für verschiedene Kapazitäten wie 108×1,5/2,2 ml, 6×100 ml oder Mikrotiterplatten geeignet.
Glasdeckel mit hoher Beständigkeit gegen organische Lösungsmittel wie TFA und DMSO.
Bestellinformation: Vakuumpumpe, Kühlfalle und Rotoren separat erhältlich
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge