Rotations-Vakuumkonzentrator, RVC 2-25 CDplus Universalpaket
Lieferant: CHRIST MARTIN
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
101252-1
CHRS101252-1EA 16168 EUR InStock
CHRS101252-1
Rotations-Vakuumkonzentrator, RVC 2-25 CDplus Universalpaket
Gefriertrockner
Martin Christ RVC 2-25 CDplus Universalpaket mit Vakuum-Chemie-Membranpumpe MZ 2C beinhaltet alles, was Sie zur Nutzung benötigen.
  • Rotations-Vakuumkonzentrator Tischgerät RVC 2-25 CDplus, 230 V, 50/60 Hz, Rotorraum aus Edelstahl, magnetgekuppelter Antrieb, Deckel mit Schauglas und mit elektrischer Verriegelung und Sicherheitseinrichtung, benutzerfreundliche Systemsteuerung mit LC-Display
  • Vakuum-Chemie-Membranpumpe MZ 2C ohne Emissionskondensator, für lösemittelhaltige Stoffe nur in Verbindung mit Einleitung der abgesaugten Dämpfe in einen Abzug, Gaswäscher oder ähnliches, mit einem Saugvermögen von 1,7 m³/h, 230 V, 50/60 Hz , Endvakuum 9 mbar
  • Kühlfalle CT 02-50 SR (lösemittelbeständig)
  • Luftgekühlter Kühlschrank, FCKW- und HFCKW-freies Kältemittel, Verflüssigertemperatur ca. -50 °C, Badinhalt 2 Liter, Badöffnung Ø 130 mm, Tiefe 170 mm, Edelstahlbehälter mit integriertem Kondensatablauf, digitale Anzeige der aktuellen Eiskondensatortemperatur, Außenmaße (B×T×H): 280×390 ×400 mm, zum Anschluss an den RVC 2-18 oder RVC 2-25 und die Vakuumpumpe ist Deckel Bestell-Nr. 121370 erforderlich, 230V, 50/60Hz
  • Elektromagnetisches Absperrventil DN 16 PVDF-Ausführung, inklusive Standard-Flanschanschlüsse DN 16/16 ISOP-KF, für den Dauerbetrieb der Rotations-Vakuumkonzentratoren RVC 2-18 oder RVC 2-25 ohne Abschalten der Vakuumpumpe
Dieser kompakte Tisch-Midi-Konzentrator für schnelle und effiziente Vakuumkonzentration bietet eine optimale Verarbeitung ohne Probenspritzer, die durch moderne Technologie mit Magnetantrieb mit variabler Geschwindigkeit, automatischer Entlüftung und interner Steuerung der Vakuumanlegung und -entlastung gewährleistet wird. Dieser Midi-Konzentrator gewährleistet eine optimale und schonende Behandlung von DNA/RNA, Proteinen und anderen flüssigen Proben. Die Glasabdeckung weist eine hohe Beständigkeit gegen organische Lösungsmittel wie TFA und DMSO auf.
Bestellinformation: Der RVC 2-25 CDplus kann speziell für individuelle Bedürfnisse konfiguriert werden. Für diesen Konzentrator ist eine große Auswahl an Rotoren separat erhältlich. Der gewünschte Rotoren muss extra auswählen und bestellt werden.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge