230 V / 50 Hz, luftgekhlt FCKW- und H-FCKW-freies Kltemittel, ohne Vakuumpumpe, Tischausfhrung, integrierte Grundplatte zum direkten Aufsetzen einer Trocknungskammer bzw. Zubehr mit einem Durchmesser von 240 mm, Tischplatte, Eiskondensator, Eisko 1 * 1 ST
Lieferant: CHRIST MARTIN
230 V / 50 Hz, luftgekhlt FCKW- und H-FCKW-freies Kltemittel, ohne Vakuumpumpe, Tischausfhrung, integrierte Grundplatte zum direkten Aufsetzen einer Trocknungskammer bzw. Zubehr mit einem Durchmesser von 240 mm, Tischplatte, Eiskondensator, Eisko 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
230 V / 50 Hz, luftgekühlt FCKW- und H-FCKW-freies Kältemittel, ohne Vakuumpumpe, Tischausführung, integrierte Grundplatte zum direkten Aufsetzen einer Trocknungskammer bzw. Zubehör mit einem Durchmesser von 240 mm, Tischplatte, Eiskondensator, Eisko 1 * 1 ST CHRS101700 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: 101700
Lokale Artikelnummer:: CHRS101700
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder