Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Alpha 1-4 LSC Basic Universalpaket

Lieferant: CHRIST MARTIN

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

102370-1
CHRS102370-1EA 16760 EUR InStock
CHRS102370-1
Alpha 1-4 LSC Basic Universalpaket
Gefriertrockner
Die Martin Christ Alpha 1-4 LSC Basic Universalpaket in einer „Universalkonfiguration“ mit Vakuumpumpe RV8 von Edwards. Das Paket enthält alles, was Sie zur Nutzung benötigen.

  • Luftgekühlt, verwendet FCKW- und HFCKW-freies Kältemittel
  • Anzeige des Vakuums in Verbindung mit der Vakuummesssonde VCP 63 & Vakuumregelung in Verbindung mit Druckregelventil (beides im Lieferumfang enthalten)
  • Robuste Vakuummesssonde VCP 63, mit integrierter Elektronik zum Einsatz an Martin Christ Gefriertrocknungsanlagen mit LDplus Steuerung
  • Der Messbereich liegt zwischen 1000 - 0,001 mbar. Messmethode: Pirani; inklusive Anschlusskabel und Zubehör
  • Vakuumschlauch inkl. Standard-Flanschanschlüsse DN 25/25 ISO-KF zum internen Anschluss der Vakuumpumpe (im Lieferumfang enthalten)
  • Grundplatte zum direkten Anbau von Trockenkammern (oder Zubehör mit 300 mm Durchmesser) für die Gefriertrockner-Serien Alpha 1-4 und 2-4LSCbasic, Beta 1-8 und 2-8 LSCbasic, zur Verwendung bei der Trocknung außerhalb des Eiskondensators Kammer (Zweikammerverfahren)
  • 3 unbeheizte Edelstahlböden Ø 265 mm, Abstand zwischen den Böden: 79 mm, benötigt Trockenschrank (inklusive)
  • Acrylglas-Trockenkammer Ø 300 mm, Durchfahrtshöhe 295 mm, zur Aufnahme von Tellerhorden, 12 Anschlüsse für Gummiventile, Außenmaße Ø×Höhe: 300×335 mm
  • Gummiventil zum Anschluss von Gefäßen, mit DIN-Innenschliff NS 29/32 (im Lieferumfang enthalten)

Gefriertrockner Alpha 1-4 LSCbasic, 230 V, 50 Hz, Tischausführung, Eiskondensator und Eiskondensatorkammer und Abtauwasserventil komplett aus Edelstahl, Eiskapazität max. 4 kg, Eiskondensatorleistung max. 3 kg/24h, Eiskondensatortemperatur ca. -55 °C, Eiskondensatorkammer 6,5 Liter. Das Gerät ist mit Heißgasabtauung ausgestattet, die vertikale Anordnung ist besonders geeignet für die Gefriertrocknung in Rundkolben, Weithalsfilterflaschen und/oder auf unbeheizten Flächen, kann auch als Kühlfalle für Rotations-Vakuumkonzentratoren verwendet werden, ausgestattet mit Systemsteuerung LSCbasic (Lyo-Screen-Control basic): VGA-TFT-Farbdisplay, grafikorientierte Benutzeroberfläche mit Touchscreen, übersichtliche, intuitive Benutzeroberfläche mit Schnellzugriff auf die Prozessdaten, mehrsprachige Benutzeroberfläche, Passwortschutz, Wartungsanzeige Intervalle.

Lieferumfang: Das Universalpaket Alpha 1-4 LSCbasic enthält folgende Artikel: CHRS102370, CHRS125488, CHRS125388, CHRS125704, CHRS125910, CHRS120900, CHRS120903, CHRS121550, CHRS121860 (×12). Vakuumpumpe RV8, 115-230V, 50/60 Hz, inklusive Ölnebelfilter-Netzteil. Gerät hat ein Saugvermögen von 8,5 m³/h, inkl. Kleinflanschanschlüsse, Vakuumschlauch Art.-Nr. 125704 erforderlich. Zur individuellen Anpassung des Systems können zusätzliche Teile erworben werden.

Achtung! Bitte beachten: Hinweis: Vakuummesssonden sind Verschleißteile, deren Lebensdauer maßgeblich von der richtigen Handhabung abhängt. Martin Christ gewährt 12 Monate Garantie auf die einwandfreie Funktion der Vakuummesssonden bei bestimmungsgemäßem Gebrauch.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge