ungeteilt, stapelbar Aluminium, schwarz eloxiert, zweigeteilt, zur Aufnahme von 72 x 15mL Falcon tubes / Gefen ( 15,8 - 16,8 x 70 - 82 mm) Zum stapeln sind die Distanzstcke Artikel Nr. 113316 erforderlich 1 * 1 ST
Lieferant: CHRIST MARTIN
ungeteilt, stapelbar Aluminium, schwarz eloxiert, zweigeteilt, zur Aufnahme von 72 x 15mL Falcon tubes / Gefen ( 15,8 - 16,8 x 70 - 82 mm) Zum stapeln sind die Distanzstcke Artikel Nr. 113316 erforderlich 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
ungeteilt, stapelbar Aluminium, schwarz eloxiert, zweigeteilt, zur Aufnahme von 72 x 15mL Falcon tubes / Gefäßen (Ø 15,8 - 16,8 x 70 - 82 mm) Zum stapeln sind die Distanzstücke Artikel Nr. 113316 erforderlich 1 * 1 ST CHRS112346 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: 112346
Lokale Artikelnummer:: CHRS112346
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder