oder 8 HDWP oder 4 DWP / RVC 2-33 CDplus Fr RVC 2-33 CDplus Ausschwingender Arbeitskopf aus Aluminium, schwarz eloxiert, mit 4 Trgern (zwei Ebenen) fr je 3 Mikrotiterplatten (insgesamt 12 Mikrotiterplatten 86 x 128 x 16 mm) oder je zwei Assayplat 1 * 1 ST
Lieferant: CHRIST MARTIN
oder 8 HDWP oder 4 DWP / RVC 2-33 CDplus Fr RVC 2-33 CDplus Ausschwingender Arbeitskopf aus Aluminium, schwarz eloxiert, mit 4 Trgern (zwei Ebenen) fr je 3 Mikrotiterplatten (insgesamt 12 Mikrotiterplatten 86 x 128 x 16 mm) oder je zwei Assayplat 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
oder 8 HDWP oder 4 DWP / RVC 2-33 CDplus Für RVC 2-33 CDplus Ausschwingender Arbeitskopf aus Aluminium, schwarz eloxiert, mit 4 Trägern (zwei Ebenen) für je 3 Mikrotiterplatten (insgesamt 12 Mikrotiterplatten 86 x 128 x 16 mm) oder je zwei Assayplat 1 * 1 ST CHRS124567 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: 124567
Lokale Artikelnummer:: CHRS124567
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder