Laminar flow cabinets, CrossFlow CLF series
Lieferant: CleanAir by Baker
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
1560401 1560402 1560403 1560404 1560405 1560406
CLEA1560401EA 8403 EUR InStock
CLEA1560401 CLEA1560402 CLEA1560403 CLEA1560404 CLEA1560405 CLEA1560406
Laminar flow cabinets, CrossFlow CLF series
Dunstabzugshauben und Verkleidungen Laminar-Flow-Arbeitsplätze
The CrossFlow series is a high quality crossflow cabinet range for handling non-hazardous materials that require a clean working environment. The ergonomically designed HEPA filtered horizontal laminar airflow (crossflow) creates an ISO Class 5 (14644-1) / GMP Class A (Annex 1) work area with low noise level and prevents ambient air from entering the work area, ensuring product protection.
  • Microprocessor flow control
  • User-friendly control panel for intuitively operating
  • HEPA filter H14 (efficiency of 99,995% MPPS) and pre-filter (ISO 16890)
  • Energy saving
More Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..