Natriumthiosulfat 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur.
Lieferant: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
3007300
CMPL3007300EA 0 EUR InStock
CMPL3007300
Natriumthiosulfat 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur.
Natriumthiosulfat
Formel: Na₂S₂O₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003499
CAS-Nummer: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge