Tetrabutylammoniumhydroxid 0.1 mol/l (0.1 N) in 2-Propanol 66.6% (v/v)/Methanol 33.3% (v/v)
Lieferant: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
FC305940
CMPLFC305940EA 0 EUR InStock
CMPLFC305940
Tetrabutylammoniumhydroxid 0.1 mol/l (0.1 N) in 2-Propanol 66.6% (v/v)/Methanol 33.3% (v/v)
Tetrabutylammoniumhydroxid
Formel: C₁₆H₃₇NO
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00009425
CAS-Nummer: 2052-49-5
EINECS: 218-147-6
UN: 1992
ADR: 3,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge