15 components: Ca 5000mg/l Al 1000mg/l Na 1000mg/l K 500mg/l Mg 500mg/l Cu 100mg/l Fe 100mg/l Mn 100mg/l Zn 100mg/l Cd 5mg/l Cr 5mg/l Li 5mg/l Mo 5mg/l Ni 5mg/l Pb 5mg/l in HNO3 5% 1 * 100 mL
Lieferant: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
15 components: Ca 5000mg/l Al 1000mg/l Na 1000mg/l K 500mg/l Mg 500mg/l Cu 100mg/l Fe 100mg/l Mn 100mg/l Zn 100mg/l Cd 5mg/l Cr 5mg/l Li 5mg/l Mo 5mg/l Ni 5mg/l Pb 5mg/l in HNO3 5% 1 * 100 mL
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
15 components: Ca 5000mg/l Al 1000mg/l Na 1000mg/l K 500mg/l Mg 500mg/l Cu 100mg/l Fe 100mg/l Mn 100mg/l Zn 100mg/l Cd 5mg/l Cr 5mg/l Li 5mg/l Mo 5mg/l Ni 5mg/l Pb 5mg/l in HNO3 5% 1 * 100 mL CMPLRM097340L1 1 * 100 mL
Hersteller-Artikelnummer:: RM097340L1
Lokale Artikelnummer:: CMPLRM097340L1
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder