Methanol
Lieferant: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
SB243.1000
CMPLSB243.1000EA 0 EUR InStock
CMPLSB243.1000
Methanol
Methanol
Bestellinformation: Shelf life on ship date: 24 Months - Store under normal laboratory conditions, at temperatures between 15 to 25 °C.
Formel: CH₃OH
Siedepunkt: 64,7 °C
Melting Pt: –98 °C
Dichte: 0,79 g/cm³
Flash-Pt: 11 °C
MDL Number: MFCD00004595
CAS-Nummer: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN: 1230
ADR: 3 (6.1),II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge